Oxaprozin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
OR8088-25G OR8088-5G
APOSOR8088-25GEA 288 EUR
APOSOR8088-25G APOSOR8088-5G
Oxaprozin 98%
Oxaprozin
Formel: C₁₈H₁₅NO₃
Molecular Weight: 293,32 g/mol
Schmelzpunkt: 154…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215977
CAS-Nummer: 21256-18-8
EINECS: 244-296-1