Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
OR8091-1G OR8091-250MG
APOSOR8091-1GEA 60.9 EUR
APOSOR8091-1G APOSOR8091-250MG
Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01147322
CAS-Nummer: 24237-39-6