6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-tert-Butyl-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
OR8097-1G OR8097-250MG
APOSOR8097-1GEA 234 EUR
APOSOR8097-1G APOSOR8097-250MG
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel: C₈H₁₂N₂OS
Molecular Weight: 184.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466456
CAS-Nummer: 66698-66-6