4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
OR8100-1G OR8100-250MG OR8100-5G
APOSOR8100-1GEA 43.5 EUR
APOSOR8100-1G APOSOR8100-250MG APOSOR8100-5G
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₁₁N₃
Molecular Weight: 125,17 g/mol
Schmelzpunkt: 99…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052883
CAS-Nummer: 28466-21-9