2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8108-1G OR8108-5G
APOSOR8108-1GEA 264 EUR
APOSOR8108-1G APOSOR8108-5G
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile 97%
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
Formel: C₁₃H₁₇N
Molecular Weight: 187.29 g/mol
Siedepunkt: 124 °C/0.8mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180706
CAS-Nummer: 58609-73-7
EINECS: 261-365-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III