Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8119-250MG
OR8119-1G
APOSOR8119-250MGEA
145
EUR
APOSOR8119-250MG
APOSOR8119-1G
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formel:
C₈H₉ClO₅S Molecular Weight: 252.67 g/mol Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02180739 CAS-Nummer: 306936-34-5 UN: 1759 ADR: 8 III |