6-Bromimidazo[1,2-a]pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8122-1G
OR8122-250MG
OR8122-5G
APOSOR8122-1GEA
31.9
EUR
APOSOR8122-1G
APOSOR8122-250MG
APOSOR8122-5G
6-Bromimidazo[1,2-a]pyrimidin
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261434 CAS-Nummer: 865156-68-9 |