3,6-Dichlorpicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR8123-100G
OR8123-25G
OR8123-500G
APOSOR8123-100GEA
58
EUR
APOSOR8123-100G
APOSOR8123-25G
APOSOR8123-500G
3,6-Dichlorpicolinsäure
3,6-Dichlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192.00 g/mol Schmelzpunkt: 150 °C (Zers.) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078655 CAS-Nummer: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 |