5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8125-1G OR8125-250MG
APOSOR8125-1GEA 109 EUR
APOSOR8125-1G APOSOR8125-250MG
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid
Formel: C₈H₁₁NO₅S
Molecular Weight: 233.24 g/mol
Schmelzpunkt: 169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180761
CAS-Nummer: 306936-39-0
UN: 3261
ADR: 8 II