3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8126-1G
OR8126-250MG
APOSOR8126-1GEA
232
EUR
APOSOR8126-1G
APOSOR8126-250MG
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine
Formel:
C₁₁H₁₁NO Schmelzpunkt: 61…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01126401 CAS-Nummer: 306935-67-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |