1-Methyl-4-imidazolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 145 EUR
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methyl-4-imidazolsulfonamid 97%
1-Methyl-4-imidazolsulfonamid
Formel: C₄H₇N₃O₂S
Schmelzpunkt: 222…224 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02091382
CAS-Nummer: 111124-90-4