2-Propylthiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8147-25G
OR8147-5G
APOSOR8147-25GEA
332
EUR
APOSOR8147-25G
APOSOR8147-5G
2-Propylthiazol 97%
2-Propylthiazole
Formel:
C₆H₉NS Molecular Weight: 127.20 g/mol Siedepunkt: 62 °C/15mmHg Dichte: 1.03 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00053154 CAS-Nummer: 17626-75-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...