1-Bromo-6-phenylhexane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8181-1G OR8181-5G
APOSOR8181-1GEA 30.6 EUR
APOSOR8181-1G APOSOR8181-5G
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
1-Bromo-6-phenylhexane
Formel: C₆H₅(CH₂)₆Br
Siedepunkt: 77…78 °C/0,075mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236022
CAS-Nummer: 27976-27-8