4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline, 1-(4-Aminophenyl)-1,2,4-triazole
OR8182-100G OR8182-25G OR8182-5G
APOSOR8182-100GEA 691 EUR
APOSOR8182-100G APOSOR8182-25G APOSOR8182-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin 95%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin
Formel: C₈H₈N₄
Molecular Weight: 160.1759 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00171470
CAS-Nummer: 6523-49-5