(5-Brompentyl)benzol 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Brom-5-phenylpentan

OR8183-5G
APOSOR8183-5GEA 318 EUR
APOSOR8183-5G
(5-Brompentyl)benzol 95+%
(5-Bromopentyl)benzene
Formel: C₁₁H₁₅Br
Molecular Weight: 227,14 g/mol
Siedepunkt: 148 °C/18mmHg
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075177
CAS-Nummer: 14469-83-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR