2-Iod-4-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
OR8219-25G
OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA
125
EUR
APOSOR8219-25G
APOSOR8219-5G
2-Iod-4-nitrotoluol
2-Iod-4-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆INO₂ Molecular Weight: 263,03 g/mol Siedepunkt: 165 °C Schmelzpunkt: 52…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024329 CAS-Nummer: 7745-92-8 EINECS: 231-808-3 |