3-Iodbenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8221-1G
OR8221-25G
OR8221-5G
APOSOR8221-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8221-1G
APOSOR8221-25G
APOSOR8221-5G
3-Iodbenzaldehyd 99%
3-Iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅IO Molecular Weight: 232,02 g/mol Siedepunkt: 124…125 °C/13mmHg Schmelzpunkt: 55…60 °C |
MDL:
MFCD00039573 CAS-Nummer: 696-41-3 |