1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iod-2,4-dimethoxybenzol
OR8223-1G OR8223-25G OR8223-5G
APOSOR8223-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8223-1G APOSOR8223-25G APOSOR8223-5G
1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol
1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol
Formel: C₈H₉IO₂
Molecular Weight: 264,06 g/mol
Siedepunkt: 135 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059268
CAS-Nummer: 20469-63-0