3-Brom-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
OR8226-1G
OR8226-25G
OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8226-1G
APOSOR8226-25G
APOSOR8226-5G
3-Brom-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitril
3-Brom-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₄BrNO Schmelzpunkt: 160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
288067-35-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |