2-Nitroresorcin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Nitroresorcinol
OR8239-100G OR8239-25G OR8239-500G
APOSOR8239-100GEA 157 EUR
APOSOR8239-100G APOSOR8239-25G APOSOR8239-500G
2-Nitroresorcin
2-Nitroresorcin
Formel: C₆H₅NO₄
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007124
CAS-Nummer: 601-89-8