4-Nitrophthalonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
OR8247-100G
OR8247-25G
OR8247-5G
OR8247-500G
OR8247-1KG
APOSOR8247-100GEA
33.5
EUR
APOSOR8247-100G
APOSOR8247-25G
APOSOR8247-5G
APOSOR8247-500G
APOSOR8247-1KG
4-Nitrophthalonitril
4-Nitrophthalonitril
Formel:
C₈H₃N₃O₂ Molecular Weight: 173,13 g/mol Schmelzpunkt: 136…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040301 CAS-Nummer: 31643-49-9 EINECS: 250-748-9 |