4-Nitrophenethylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
OR8248-10G OR8248-50G
APOSOR8248-10GEA 14.7 EUR
APOSOR8248-10G APOSOR8248-50G
4-Nitrophenethylbromid
4-Nitrophenethylbromid
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230.06 g/mol
Siedepunkt: 116 °C/0.2mmHg
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007386
CAS-Nummer: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7