5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-2-methylquinolin-8-ol
OR8257-1G OR8257-25G OR8257-5G
APOSOR8257-1GEA 23.2 EUR
APOSOR8257-1G APOSOR8257-25G APOSOR8257-5G
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
Molecular Weight: 228,0747 g/mol
Schmelzpunkt: 108…112 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023984
CAS-Nummer: 72-80-0
EINECS: 200-789-3