5-Methoxyanthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8266-100G
OR8266-25G
OR8266-5G
APOSOR8266-100GEA
275
EUR
APOSOR8266-100G
APOSOR8266-25G
APOSOR8266-5G
5-Methoxyanthranilsäure
5-Methoxyanthranilsäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.16 g/mol Schmelzpunkt: 148…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016509 CAS-Nummer: 6705-03-9 |