2',3'-Dichloracetophenon 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
OR8271-25G OR8271-5G OR8271-100G
APOSOR8271-25GEA 94.4 EUR
APOSOR8271-25G APOSOR8271-5G APOSOR8271-100G
2',3'-Dichloracetophenon 95+%
2',3'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C/2.0mmHg
Dichte: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052988
CAS-Nummer: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3