4-Chlor-7-methoxychinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8277-1G OR8277-250MG
APOSOR8277-1GEA 29 EUR
APOSOR8277-1G APOSOR8277-250MG
4-Chlor-7-methoxychinolin
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molecular Weight: 193,6300 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659036
CAS-Nummer: 68500-37-8