trans-2,4-Dichlorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8283-25G
OR8283-5G
APOSOR8283-25GEA
30.6
EUR
APOSOR8283-25G
APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorzimtsäure 98%
trans-2,4-Dichlorzimtsäure
Formel:
C₉H₆Cl₂O₂ Schmelzpunkt: 233…235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004373 CAS-Nummer: 20595-45-3 |