4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methylpyrimidine-4,6-diol
OR8284-10G
OR8284-25G
APOSOR8284-10GEA
143
EUR
APOSOR8284-10G
APOSOR8284-25G
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126,1133 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11506359 CAS-Nummer: 63447-38-1 |