4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8285-100G OR8285-25G
APOSOR8285-100GEA 231 EUR
APOSOR8285-100G APOSOR8285-25G
4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646112
CAS-Nummer: 4316-97-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR