5-Methylpyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8286-1G OR8286-5G
APOSOR8286-1GEA 27.7 EUR
APOSOR8286-1G APOSOR8286-5G
5-Methylpyrimidin
5-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Flammpunkt: 51,67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047386
CAS-Nummer: 2036-41-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR