4-Aminopyrimidin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8287-25G
OR8287-5G
OR8287-1G
APOSOR8287-25GEA
183
EUR
APOSOR8287-25G
APOSOR8287-5G
APOSOR8287-1G
4-Aminopyrimidin 97+%
4-Aminopyrimidin
Formel:
C₄H₅N₃ Schmelzpunkt: 147…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006112 CAS-Nummer: 591-54-8 |