4-Amino-6-chlorpyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlorpyrimidin-4-ylamin
OR8288-25G
OR8288-100G
OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA
21.9
EUR
APOSOR8288-25G
APOSOR8288-100G
APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chlorpyrimidin 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129.55 g/mol Schmelzpunkt: 214…219 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053576 CAS-Nummer: 5305-59-9 |