7-Methoxy-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Hydroxy-7-methoxyquinoline
OR8294-100G
OR8294-25G
OR8294-5G
APOSOR8294-100GEA
352
EUR
APOSOR8294-100G
APOSOR8294-25G
APOSOR8294-5G
7-Methoxy-4-chinolinol
7-Methoxy-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol Schmelzpunkt: 213…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00169015 CAS-Nummer: 82121-05-9 UN: 3335 ADR: 9,III |