3-Brom-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8307-1G OR8307-5G
APOSOR8307-1GEA 139 EUR
APOSOR8307-1G APOSOR8307-5G
3-Brom-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamid 98%
3-Brom-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₉H₉BrN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258761
CAS-Nummer: 929000-26-0