2-Brom-4'-(1-piperidinyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Piperidin-1-yl)phenacyl bromide
OR8309-1G OR8309-5G
APOSOR8309-1GEA 102 EUR
APOSOR8309-1G APOSOR8309-5G
2-Brom-4'-(1-piperidinyl)acetophenon 98%
2-Brom-4'-(1-piperidinyl)acetophenon
Formel: C₁₃H₁₆BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06808683
CAS-Nummer: 210832-84-1
UN: 3261
ADR: 8,III