3-Brom-N-ethyl-5-nitrobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8312-1G OR8312-5G
APOSOR8312-1GEA 132 EUR
APOSOR8312-1G APOSOR8312-5G
3-Brom-N-ethyl-5-nitrobenzamid
3-Brom-N-ethyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₉H₉BrN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258762
CAS-Nummer: 929000-30-6