7-Brom-5-chlor-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8313-1G
OR8313-5G
OR8313-10G
APOSOR8313-1GEA
105
EUR
APOSOR8313-1G
APOSOR8313-5G
APOSOR8313-10G
7-Brom-5-chlor-1H-indazol 97%
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrClN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09258643 CAS-Nummer: 875305-86-5 |