4-Chlor-o-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-3,4-dimethylbenzol, 4-Chlor-1,2-dimethylbenzol
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 148 EUR
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chlor-o-xylol 98%
4-Chlor-o-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140.61 g/mol
Siedepunkt: 221…223 °C
Schmelzpunkt: -6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000596
CAS-Nummer: 615-60-1