4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline

OR8340-1G OR8340-5G OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA 49.3 EUR
APOSOR8340-1G APOSOR8340-5G APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₅NSi
Molecular Weight: 189,33 g/mol
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03695479
CAS-Nummer: 75867-39-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR