N-Methylcyclohexylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexyl(methyl)amin, N-Cyclohexylmethylamin
OR8357-100G
OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA
43.7
EUR
APOSOR8357-100G
APOSOR8357-5G
N-Methylcyclohexylamin
N-Methylcyclohexylamin
Formel:
C₇H₁₅N Molecular Weight: 113,2 g/mol Siedepunkt: 149 °C Schmelzpunkt: –9…–7 °C Dichte: 0,868 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003832 CAS-Nummer: 100-60-7 EINECS: 202-869-3 UN: 2734 ADR: 8+3,II |