2-(Methylsulfonyl)-4-nitrophenol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8387-1G OR8387-5G
APOSOR8387-1GEA 306 EUR
APOSOR8387-1G APOSOR8387-5G
2-(Methylsulfonyl)-4-nitrophenol
2-(Methylsulfonyl)-4-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₅S
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025927
CAS-Nummer: 208191-64-4

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR