(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Chlorothiazol-5-yl)methanol
OR8406-1G OR8406-5G
APOSOR8406-1GEA 65.4 EUR
APOSOR8406-1G APOSOR8406-5G
(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₄NOClS
Siedepunkt: 96 °C/0,2mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03001277
CAS-Nummer: 145015-15-2