1H-Pyrazole-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Borono-1H-pyrazole, 2H-Pyrazole-3-boronic acid, (1H-Pyrazol-5-yl)boronic acid
OR8413-1G
OR8413-10G
OR8413-5G
APOSOR8413-1GEA
52.2
EUR
APOSOR8413-1G
APOSOR8413-10G
APOSOR8413-5G
1H-Pyrazole-5-boronic acid
1H-Pyrazole-5-boronic acid
Formel:
C₃H₅BN₂O₂ Molecular Weight: 111,89 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368247 CAS-Nummer: 376584-63-3 |