1H-Pyrazol-4-boronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 24.8 EUR
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazol-4-boronsäure 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₃H₅BN₂O₂
Molecular Weight: 111.9000 g/mol
Schmelzpunkt: 146…151 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368251
CAS-Nummer: 763120-58-7