3-Phenoxybenzylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Chlormethyl-3-phenoxybenzol

OR8418-25G OR8418-5G OR8418-1G
APOSOR8418-25GEA 270 EUR
APOSOR8418-25G APOSOR8418-5G APOSOR8418-1G
3-Phenoxybenzylchlorid 98%
3-Phenoxybenzylchlorid
Formel: C₁₃H₁₁ClO
Molecular Weight: 218,68 g/mol
Siedepunkt: 141…142 °C/5mmHg
Dichte: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040866
CAS-Nummer: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR