2,2-Dichlor-1,3-benzodioxol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8419-1G OR8419-25G OR8419-5G
APOSOR8419-1GEA 132 EUR
APOSOR8419-1G APOSOR8419-25G APOSOR8419-5G
2,2-Dichlor-1,3-benzodioxol 97%
2,2-Dichlor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: 44318 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00196818
CAS-Nummer: 2032-75-9
EINECS: 426-850-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR