5-Hydroxyisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Hydroxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR8420-10G
OR8420-1G
OR8420-5G
OR8420-25G
APOSOR8420-10GEA
248
EUR
APOSOR8420-10G
APOSOR8420-1G
APOSOR8420-5G
APOSOR8420-25G
5-Hydroxyisatosäureanhydrid
5-Hydroxyisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₅NO₄ Molecular Weight: 179,1296 g/mol Schmelzpunkt: 275…279 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798201 CAS-Nummer: 195986-91-5 |