3-Brom-2-methoxy-5-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8425-1G OR8425-5G
APOSOR8425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8425-1G APOSOR8425-5G
3-Brom-2-methoxy-5-nitropyridin
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
Molecular Weight: 233.02 g/mol
Schmelzpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659517
CAS-Nummer: 15862-50-7