5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
OR8427-10G OR8427-5G
APOSOR8427-10GEA 152 EUR
APOSOR8427-10G APOSOR8427-5G
5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin 95%
5-Brom-2-methoxy-4-methylpyridin
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202.0485 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039980
CAS-Nummer: 164513-39-7