2-Brom-5-nitro-6-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-6-methyl-5-nitropyridin
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Brom-5-nitro-6-picolin
2-Brom-5-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217.02 g/mol
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095219
CAS-Nummer: 22282-96-8